14571C
EX-CELL® 293 Serum-Free Medium for HEK 293 Cells
Serum-free, Animal-protein free, without L-glutamine, liquid, suitable for cell culture
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
HEK 293 Medium
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
sterilitás
sterile; sterile-filtered
form
liquid
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable (suspension)
alkatrészek
NaHCO3: yes
HEPES: no
L-glutamine: no
glucose: yes
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Cikkek
Eukaryotic cell lines aid in complex post-translational modifications and folding of recombinant proteins. Find suitable recombinant protein production cell lines.