Fontos dokumentumok
24651C
EX-CELL® NS0 Serum-Free Medium for NS0 Cells
Animal-component free, Protein-free, Chemically defined, dry powder, without L-glutamine, without sodium bicarbonate, suitable for cell culture
Gyógyszeripari előállítás
leírás
for research or for further manufacturing use
Forma
dry powder
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Eukaryotic cell lines aid in complex post-translational modifications and folding of recombinant proteins. Find suitable recombinant protein production cell lines.