Fontos dokumentumok
14530C
EX-CELL® EBx™ GRO-I Serum-Free Media
Animal-component free, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
EX-CELL® EBx™ Serum-Free Media
leírás
Animal-component-free, low protein
for research or for further manufacturing use
sterilitás
sterile-filtered
form
liquid
elérhetőség
not available in Japan
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | stem cell: suitable
alkatrészek
L-glutamine: no
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
2-8°C
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Related Content
Nancy-520 for DNA Detection and Quantitation