Fontos dokumentumok
D2944
Anti-D1 Dopamine Receptor antibody,Rat monoclonal
clone 1-1-F11 s.E6, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Anti-DRD1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rat
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
1-1-F11 s.E6, monoclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~50 kDa
faj reaktivitás
rat, monkey, human
koncentráció
~1 mg/mL
technika/technikák
immunocytochemistry: 5-10 μg/mL using D1 dopamine receptor transfected HEK-293T cells
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG2a
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... DRD1(1812)
rat ... Drd1a(24316)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Immunofluorescence (1 paper)
Immunohistochemistry (1 paper)
- immunohistochemistry
- immunoblotting
- immunocytochemistry
- proximity ligation assay
- co-immunoprecipitation
- western blotting
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cél megnevezése
Fizikai forma
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1