Fontos dokumentumok
BHK 21 (Clone 13) from hamster
85011433, hamster kidney, Fibroblast
Szinonimák:
BHK-21 (C-13) Cells, BHK-21 C-13 Cells, BHK21 clone 13 Cells, BHK21-C13 Cells, BHK21/C13 Cells
About This Item
UNSPSC kód:
41106514
biológiai forrás:
hamster kidney
növekedési mód:
Adherent
kariotípus:
2n = 44, pseudodiploid
morfológia:
Fibroblast
termékek:
Not specified
receptorok:
Not specified
Terméknév
BHK 21 (Clone 13) from hamster, 85011433, from hamster kidney
biológiai forrás
hamster kidney
növekedési mód
Adherent
kariotípus
2n = 44, pseudodiploid
morfológia
Fibroblast
termékek
Not specified
receptorok
Not specified
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−196°C
Sejtvonal eredete
Hamster Syrian kidney
Sejtvonal leírása
Subclone of parent line derived from 5 1-day-old unsexed hamster kidneys. Used extensively for virus replication studies i.e. poliovirus, rabies, foot and mouth disease, VSV (Indiana strain), herpes simplex, Ad25 and arboviruses.
Alkalmazás
BHK 21 (Clone 13) from hamster has been used in viral transfection studies.
Virus replication studies
Táptalaj
GMEM + 2mM Glutamine + 5% Tryptose Phosphate Broth + 5-10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Szubkultúra rutin
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Egyéb megjegyzések
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Eukaryotic cell lines aid in complex post-translational modifications and folding of recombinant proteins. Find suitable recombinant protein production cell lines.