Merck
137275
SAFC
Glycine hydrochloride
EMPROVE® EVOLVE
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
Glycine hydrochloride, Aminoacetic acid, Aminoethanoic acid, Glycocoll
About This Item
Lineáris képlet:
H2NCH2CO2H · HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
111.53
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
termékcsalád
EMPROVE® EVOLVE
Forma
powder
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
endotoxin, microbial, heavy metals, arsenic and trace impurities; tested
mp
176-180 °C (lit.)
alkalmasság
suitable for manufacturing use
idegen aktivitás
Cytotoxicity; tested
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
Cl.NCC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2.ClH/c3-1-2(4)5;/h1,3H2,(H,4,5);1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IVLXQGJVBGMLRR-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Inhibitory neurotransmitter in spinal cord, allosteric regulator of NMDA receptors.
Jogi információk
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)