Merck
310743
Sigma-Aldrich
1,3,(6,7)-Naphthalenetrisulfonic acid trisodium salt hydrate
About This Item
Lineáris képlet:
C10H5(SO3Na)3 · xH2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
434.31 (anhydrous basis)
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Forma
solid
Minőségi szint
funkcionális csoport
sulfonic acid
SMILES string
O.[Na+].[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc2c(cc(cc2c1)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C10H8O9S3.3Na.H2O/c11-20(12,13)7-1-2-9-6(3-7)4-8(21(14,15)16)5-10(9)22(17,18)19;;;;/h1-5H,(H,11,12,13)(H,14,15,16)(H,17,18,19);;;;1H2/q;3*+1;/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XJQMXRPUYORHKQ-UHFFFAOYSA-K
Általános leírás
1,3,(6,7)-Naphthalenetrisulfonic acid trisodium salt hydrate is an anionic chromophore often used in the fabrication of Ni, PPy-NTS and PPy-PTS electrodes to enhance the hydrogen evolution reaction.
Alkalmazás
1,3,(6,7)-Naphthalenetrisulfonic acid trisodium salt hydrate can be used as:
  • An anionic chromophore in capillary electrophoresis.
  • An anionic dopant for the polymerization of pyrrole.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Adriana Nori de Macedo et al.
Analytical chemistry, 85(22), 11112-11120 (2013-10-17)
New methods for quantitative analysis of strong anions are required for diagnostic testing of human diseases. Current techniques suffer from poor selectivity and/or long analysis times that are not amenable for labile anions in high-saline or volume-restricted samples. We introduce