Fontos dokumentumok
08657
7-Amino-1,3-naphthalenedisulfonic acid monopotassium salt monohydrate
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥98.0% (T)
Szinonimák:
2-Naphthylamine-6,8-disulfonic acid monopotassium salt, mono-Potassium 7-amino-1,3-naphthalenedisulfonate monohydrate, AGA
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioReagent
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (T)
oldhatóság
H2O: soluble
fluoreszcencia
λex 310 nm; λem 450 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
alkalmasság
suitable for fluorescence
SMILES string
O.[K+].Nc1ccc2cc(cc(c2c1)S(O)(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C10H9NO6S2.K.H2O/c11-7-2-1-6-3-8(18(12,13)14)5-10(9(6)4-7)19(15,16)17;;/h1-5H,11H2,(H,12,13,14)(H,15,16,17);;1H2/q;+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SHURQDDWGCOLFA-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
Egyéb megjegyzések
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3