Fontos dokumentumok
8.20078
Sigma-Aldrich
4-Amino-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid monosodium salt
for synthesis
Szinonimák:
4-Amino-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid monosodium salt, 1-Amino-8-naphthol-3,6-disulfonic acid monosodium salt
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H8NNaO7S2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
341.29
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352107
EC index szám:
226-736-4
NACRES:
NA.22
Forma:
powder
Minőségi szint
Forma
powder
öngyulladási hőmérséklet
>400 °C
mp
>380 °C
térfogatsúly
550 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[Na+].[S](=O)(=O)(O)c1cc2c(c(c1)N)c(cc(c2)[S](=O)(=O)O)[O-]
InChI
1S/C10H9NO7S2.Na/c11-8-3-6(19(13,14)15)1-5-2-7(20(16,17)18)4-9(12)10(5)8;/h1-4,12H,11H2,(H,13,14,15)(H,16,17,18);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QPILZZVXGUNELN-UHFFFAOYSA-M
Analízis megjegyzés
Assay (acidimetric): ≥ 85.0 %
Water (K. F.): 8.0 - 12.0 %
Identity (IR): passes test
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1