Fontos dokumentumok
462268
4,4′-Diamino-2,2′-stilbenedisulfonic acid
technical grade, 85%
Szinonimák:
Amsonic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
technical grade
Minőségi szint
Teszt
85%
mp
>300 °C (lit.)
funkcionális csoport
sulfonic acid
SMILES string
Nc1ccc(\C=C\c2ccc(N)cc2S(O)(=O)=O)c(c1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C14H14N2O6S2/c15-11-5-3-9(13(7-11)23(17,18)19)1-2-10-4-6-12(16)8-14(10)24(20,21)22/h1-8H,15-16H2,(H,17,18,19)(H,20,21,22)/b2-1+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
REJHVSOVQBJEBF-OWOJBTEDSA-N
Related Categories
Általános leírás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?