Fontos dokumentumok
01423
N-Acetyl-D-penicillamine
for HPLC derivatization, ≥99.0% (T)
Szinonimák:
NAP, NAPA, N-Acetyl-3-mercapto-D-valine
About This Item
Javasolt termékek
grade
for HPLC derivatization
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (T)
Forma
powder or crystals
optikai aktivitás
[α]20/D +10±2°, c = 1% in ethanol
technika/technikák
HPLC: suitable (derivatization)
szín
white
mp
185-190 °C (dec.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
CC(=O)N[C@@H](C(O)=O)C(C)(C)S
CC(=O)N[C@@H](C(O)=O)C(C)(C)S
InChI
1S/C7H13NO3S/c1-4(9)8-5(6(10)11)7(2,3)12/h5,12H,1-3H3,(H,8,9)(H,10,11)/t5-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MNNBCKASUFBXCO-YFKPBYRVSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?