Fontos dokumentumok
274739
Sand
50-70 mesh particle size
Szinonimák:
Sand, white quartz, Quartz, Silicon dioxide
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
suitable for EPA 1613
Minőségi szint
Forma
granular
szín
white
részecskeméret
50-70 mesh
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Related Content
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.