Fontos dokumentumok
1.03132
Supelco
1,4-Dioxane
for liquid chromatography LiChrosolv®
Szinonimák:
1,4-Dioxane, Glycolethylether, 1,4-Diethylene dioxide, 1,4-Dioxacyclohexane
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4H8O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
88.11
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12191504
EC index szám:
204-661-8
NACRES:
NA.03
Teszt:
≥99.8% (GC)
technika/technikák:
HPLC: suitable
bp:
101.5 °C/1013 hPa
gőznyomás:
41 hPa ( 20 °C)
gőznyomás
41 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
termékcsalád
LiChrosolv®
grade
isocratic
Teszt
≥99.8% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
300 °C
hatékonyság
5200 mg/kg LD50, oral (Rat)
7600 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
1.7-25.2 % (v/v)
technika/technikák
HPLC: suitable
szennyeződések
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.02% Water
párolgási maradék
≤2.0 mg/L
áteresztőképesség
245 nm, ≥50%
270 nm, ≥80%
300 nm, ≥98%
pH
6-8 (20 °C, 500 g/L in H2O)
bp
101.5 °C/1013 hPa
mp
12 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 11 °C
sűrűség
1.03 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
O1CCOCC1
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
With their high degree of UV transmittance, low particle count, low acidity and alkalinity and low evaporation residue level, LiChrosolv solvents are ideal for reproducible separations. Since separations are normally carried out under gradient conditions in analytical HPLC, we offer solvents in "gradient grade" as well as "isocratic grade". This enables to minimize the gradient effect of the solvent involved.
Alkalmazás
  • Cross-Polarization Solid-State NMR Quantification of Species within Pores of Metal-Organic Frameworks: Though not directly linked to 1,4-dioxane, this study employs methodologies that could be applicable for the analysis of dioxane and other similar molecules within complex structures, relevant for chemists and material scientists engaged in molecular characterization (Wu & Xu, 2024).
  • Photosensitized covalent organic framework as a light-induced oxidase mimic for colorimetric detection of uric acid: This innovative approach using a framework that could potentially be adapted for 1,4-dioxane detection underscores the intersection of material science and analytical chemistry, which could intrigue researchers developing new analytical methods (Wang et al., 2024).
Elkészítési megjegyzés
Product filtered through a 0.2 μm filter
Analízis megjegyzés
Purity (GC): ≥ 99.8 %
Identity (IR): conforms
Evaporation residue: ≤ 2.0 mg/l
Water: ≤ 0.02 %
Acidity: ≤ 0.0002 meq/g
Alkalinity: ≤ 0.0002 meq/g
Transmission (at 245 nm): ≥ 50 %
Transmission (at 270 nm): ≥ 80 %
Transmission (from 300 nm): ≥ 98 %
Filtered by 0.2 µm filter
Egyéb megjegyzések
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Jogi információk
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
51.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
11 °C - closed cup
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Protocols
A guide to create solvent systems used for the thin-layer chromatography assay of Novabiochem products.