Merck
673838
Sigma-Aldrich
Petroleum ether
ACS reagent
About This Item
CAS-szám:
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12191502
grade:
ACS reagent
bp:
30-60 °C (lit.)
35-60 °C
gőznyomás:
25.8 psi ( 55 °C)
7.99 psi ( 20 °C)
grade
ACS reagent
Minőségi szint
gőzsűrűség
2.5 (vs air)
gőznyomás
25.8 psi ( 55 °C)
7.99 psi ( 20 °C)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
475 °F
robbanási határérték
8 %
szennyeződések
acidity, passes test
párolgási maradék
≤0.001%
szín
APHA: ≤10
törésmutató
n20/D 1.363 (lit.)
bp
30-60 °C (lit.)
35-60 °C
sűrűség
0.64 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Mg+]c1ccc(cc1)C.[Br-]
InChI
1S/C7H7.BrH.Mg/c1-7-5-3-2-4-6-7;;/h3-6H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZRJNGFJIBZKXTP-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Petroleum ether is a fraction of petroleum that contains aliphatic hydrocarbons. It serves as a laboratory solvent because of its low boiling point and non-polar characteristics.
Alkalmazás
Petroleum ether can be used as a solvent for extracting:
  • Soluble compounds from the mushroom samples.
  • Carotenoids from the marine Thraustochytrium sp.ONC-T18.
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
-56.2 °F
Lobbanási pont (C)
-49 °C
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Gunnar Damgård Nielsen et al.
Basic & clinical pharmacology & toxicology, 98(2), 115-123 (2006-02-01)
Numerous studies have suggested that long-term occupational exposure to white spirit may cause chronic toxic encephalopathy (WHO 1996). This review summarizes the chronic nervous system effects of white spirit in animal studies during a 30-year period. First, routine histopathology was
S Edelfors et al.
Pharmacology & toxicology, 84(5), 197-200 (1999-06-11)
Female rats were exposed to white spirit (400 and 800 ppm for 6 hr/day) at day 7-20 during pregnancy. Thirty-five days after birth all female offspring were sacrificed, the brains removed, and the synaptosomal fractions prepared for in vitro studies.
S Dauger et al.
Archives de pediatrie : organe officiel de la Societe francaise de pediatrie, 10(3), 221-223 (2003-06-28)
The Authors report a case of acute White-Spirit poisoning with pulmonary hypertension associated to respiratory distress syndrome. A 14-month-old infant drank an unknown quantity of White-Spirit while his parents were painting. After he spontaneously vomited, he presented a seizure at
H R Lam et al.
Toxicology letters, 80(1-3), 39-48 (1995-10-01)
The effects of 3 weeks' or 6 months' inhalation exposure of rats to aromatic white spirit 6 h/day, 5 days/week at 0, 400, or 800 ppm were studied. Synaptosomal neurochemistry was investigated as index of the in situ conditions in
I P Dick et al.
Human & experimental toxicology, 16(11), 645-651 (1998-01-14)
1. The absorption and distribution of lindane through skin was examined using human volunteers. Two different preparations were employed, one with acetone as the vehicle and the other, a commercial product, consisting primarily of white spirit as the solvent base.