Merck
63547
Sigma-Aldrich
Manganese(II) nitrate tetrahydrate
purum p.a., ≥97.0% (KT)
Méret kiválasztása
100 G
10 100,00 Ft
1 KG
48 800,00 Ft
10 100,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
100 G
10 100,00 Ft
1 KG
48 800,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
Mn(NO3)2 · 4H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
251.01
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
Teszt:
≥97.0% (KT)
Forma:
powder, crystals or chunks
10 100,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
grade
purum p.a.
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (KT)
Forma
powder, crystals or chunks
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
kation nyomok
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
SMILES string
O.O.O.O.[Mn++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Mn.2NO3.4H2O/c;2*2-1(3)4;;;;/h;;;4*1H2/q+2;2*-1;;;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ALIMWUQMDCBYFM-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
Manganese(II) nitrate tetrahydrate is a hydrated manganese salt.
Alkalmazás
Manganese(II) nitrate tetrahydrate may be employed as starting reagent in the preparation of:
  • [Ni1/3Co1/3Mn1/3]O2 powders[1]
  • [Mn(2-Bzpy)(N3)2]n (2-Benzy = 2-benzoylpyridine)[2]
  • [Mn(3,5-lutidine)2(N3)2]n[2]
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 3 - Skin Corr. 1C - STOT RE 2 Inhalation
Célzott szervek
Brain
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Synthesis, structural characterization, magnetic behavior, and single crystal EPR spectra of three new one-dimensional manganese azido systems with FM, alternating FM-AF, and AF coupling.
Abu-Youssef MAM, et al.
Inorganic Chemistry, 38(25), 5716-5723 (1999)
Nils Lau Nyborg Broge et al.
Nanoscale, 12(15), 8511-8518 (2020-04-04)
Solvothermal technology shows great promise in "green" materials synthesis, processing, and recycling. The outcome of a specific solvothermal reaction depends strongly on the solvent properties, and the versatility of solvothermal synthesis hinges on the very large changes in solvent properties
Synthesis and structural characterization of layered Li[Ni1/3Co1/3Mn1/3]O2 cathode materials by ultrasonic spray pyrolysis method.
Park SH, et al.
Electrochimica Acta, 49(4), 557-563 (2004)
Longwen Chen et al.
Journal of environmental sciences (China), 74, 58-70 (2018-10-21)
Processes based on non-thermal plasma (NTP) for indoor air treatment inevitably lead to the formation of toxic by-products such as ozone (O3) and nitrogen oxides (NOx). Adding a step of heterogeneous catalysis in series with NTP could allow for the
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?