511071
PAF Receptor Antagonist, ABT-491
The PAF Receptor Antagonist, ABT-491, also referenced under CAS 189689-94-9, controls the biological activity of PAF Receptor. This small molecule/inhibitor is primarily used for Membrane applications.
Szinonimák:
PAF Receptor Antagonist, ABT-491, 1-(N,N-Dimethylcarbamoyl)-4-ethynyl-3-(3-fluoro-4-((1H-2-methylimidazo[4,5-c]pyridin-1-yl)methyl)benzoyl)-indole, HCl
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
szín
off-white
oldhatóság
water: 10 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Fc1c(ccc(c1)C(=O)c4c5c([n](c4)C(=O)N(C)C)cccc5C#C)C[n]2c3c(nc2C)cncc3.[Cl-].[H+]
InChI
1S/C28H22FN5O2.ClH/c1-5-18-7-6-8-25-26(18)21(16-34(25)28(36)32(3)4)27(35)19-9-10-20(22(29)13-19)15-33-17(2)31-23-14-30-12-11-24(23)33;/h1,6-14,16H,15H2,2-4H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AWRGBOKANQBIBM-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Albert, D.H., et al. 1998. J. Pharmacol. Exp. Ther.284, 83.
Albert, D.H., et al. 1997. Eur. J. Pharmacol.325, 69.
WGK
WGK 3