Fontos dokumentumok
1.07910
Supelco
Kieselguhr
purified and calcined
Szinonimák:
Kieselguhr
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
11101527
EC index szám:
272-489-0
NACRES:
NB.21
Minőségi szint
technika/technikák
thin layer chromatography (TLC): suitable
pH
10 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
>450 °C
oldhatóság
0.0037 g/L
sűrűség
2.36 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
300 kg/m3
tárolási hőmérséklet
no temp limit
SMILES string
[Li]CCCC
InChI
1S/C4H9.Li/c1-3-4-2;/h1,3-4H2,2H3;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MZRVEZGGRBJDDB-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Identity: passes test
Substances soluble in hydrochloric acid: ≤ 1.0 %
pH-value (10 %; water): 5 - 9
Chloride (Cl): ≤ 0.01 %
Sulphate (SO₄): ≤ 0.02 %
Fe (Iron): ≤ 0.05 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.01 %
Loss on ignition (980 °C): ≤ 0.2 %
Particle size (< 0.1 mm): about 98
Bulk density: about 20
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
STOT RE 1 Inhalation
Célzott szervek
Lungs
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1