Fontos dokumentumok
525243
Celpure® P300
meets USP/NF testing specifications
Szinonimák:
Diatomaceous earth, calcined
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
meets USP/NF testing specifications
Minőségi szint
form
solid
specifikus aktivitás
≤1 EU/g (endotoxin)
összetétel
SiO2, 98.65%
parameter
0.300 (Permeability(Darcy))
technika/technikák
ion chromatography: suitable
szennyeződések
≤0.2% water solubles
≤2.0% acid solubles
≤50 mg non-siliceous content
részecskeméret
0.45-0.65 mm
kation nyomok
As: ≤10 ppm (leachable)
Pb: ≤10 ppm (leachable)
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
STOT RE 1 Inhalation
Célzott szervek
Lungs
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
nwg
Journal of cellular and molecular medicine (2015).