Merck
M79603
Sigma-Aldrich
NMP
ReagentPlus®, 99%
Szinonimák:
1-Methyl-2-pyrrolidone, N-Methyl-2-pyrrolidone, NMP
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H9NO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
99.13
Beilstein:
106420
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
Teszt:
99%
bp:
202 °C (lit.)
81-82 °C/10 mmHg (lit.)
gőznyomás:
0.29 mmHg ( 20 °C)
0.99 mmHg ( 40 °C)
Terméknév
1-Methyl-2-pyrrolidinone, ReagentPlus®, 99%
gőzsűrűség
3.4 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
0.29 mmHg ( 20 °C)
0.99 mmHg ( 40 °C)
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
99%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
518 °F
robbanási határérték
9.5 %
szennyeződések
≤0.1% water (Karl Fischer)
szín
APHA: ≤50
törésmutató
n20/D 1.47 (lit.)
pH
7.7-10.0 (20 °C, 100 g/L)
bp
202 °C (lit.)
81-82 °C/10 mmHg (lit.)
mp
−24 °C (lit.)
sűrűség
1.028 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CN1CCCC1=O
InChI
1S/C5H9NO/c1-6-4-2-3-5(6)7/h2-4H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Undergoes condensation reactions with arylthioacetamides and methyl salicylates. Versatile solvent for water miscible applications.
Egyéb megjegyzések
A Greener alternative is available for many NMP applications, Cyrene (807796)
Jogi információk
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Lobbanási pont (C)
91 °C - Pensky-Martens closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
U Isele et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 83(11), 1608-1616 (1994-11-01)
This work describes the development of an organic solvent dilution method suitable for the large scale manufacturing of small unilamellar liposomes containing the water-insoluble photosensitizer zinc phthalocyanine in the monomeric state. N-Methyl pyrrolidone (NMP)/tert-butyl alcohol was selected as water miscible
The Journal of Organic Chemistry, 58, 7277-7277 (1993)
J. Mol. Catal., 85, L109-L109 (1993)
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 1437-1437 (1994)
B A Jönsson et al.
Journal of chromatography. B, Biomedical sciences and applications, 694(2), 351-357 (1997-07-04)
A method for simultaneous determination of 5-hydroxy-N-methylpyrrolidone and 2-hydroxy-N-methylsuccinimide in urine is described. These compounds are metabolites of N-methyl-2-pyrrolidone, a powerful and widely used organic solvent. 5-Hydroxy-N-methylpyrrolidone and 2-hydroxy-N-methylsuccinimide were purified from urine by adsorption to a C8 solid-phase extraction