Fontos dokumentumok
M1003
Sodium molybdate dihydrate
≥99.5%
Szinonimák:
Molybdic acid sodium salt dihydrate
Teszt
≥99.5%
form
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: molybdenum
mp
100 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
O.O.[Na+].[Na+].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mo.2Na.2H2O.4O/h;;;2*1H2;;;;/q;2*+1;;;;;2*-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FDEIWTXVNPKYDL-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
It may be used to prepare:
- Shuttle-like barium molybdate (BaMoO4) microstructures under microwave conditions.
- Nickel-molybdenum-zinc (NiMoZn) electrode.
- Eu3+ doped lead molybdate (PbMoO4) nanocrystals (NCs) under microwave conditions.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1