Fontos dokumentumok
402850
Calcium acetate monohydrate
ACS reagent, ≥99.0%
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Teszt
≥99.0%
form
powder
szennyeződések
≤0.005% insolubles
≤0.035 meq/g Titr. acid
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
kation nyomok
Ba: ≤0.01%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.05%
Na: ≤0.02%
Sr: ≤0.05%
heavy metals (as Pb): ≤0.005%
alkalmasság
passes test for acidity or alkalinity
SMILES string
[H]O[H].CC(=O)O[Ca]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Ca.H2O/c2*1-2(3)4;;/h2*1H3,(H,3,4);;1H2/q;;+2;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XQKKWWCELHKGKB-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Alkalmazás
- As a calcium source in the preparation of calcium hydroxyapatite by sol–gel synthesis.
- As a precursor in the synthesis of calcium oxide sorbent used in capturing CO2.
- As a precursor salt in the synthesis of CaO/γ-Al2O3 ( calcium oxide/ aluminium oxide) heterogeneous base catalysts.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1