Fontos dokumentumok
1086334
USP
Calcium acetate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
calcium acetate
gyártó/kereskedő neve
USP
szennyeződések
~1% Acetic acid
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CC(=O)O[Ca]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Ca/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VSGNNIFQASZAOI-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Also, for use with USP monographs such as:
- Calcium Acetate Tablets
- Calcium Acetate Capsules
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1