Fontos dokumentumok
21230
Calcium propionate
≥97.0% (dry substance, NT)
Szinonimák:
Propionic acid calcium salt
Teszt
≥97.0% (dry substance, NT)
szennyeződések
≤6% water
oldhatóság
water: soluble 1 g/10 mL, clear, colorless
SMILES string
CCC(=O)O[Ca]OC(=O)CC
InChI
1S/2C3H6O2.Ca/c2*1-2-3(4)5;/h2*2H2,1H3,(H,4,5);/q;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BCZXFFBUYPCTSJ-UHFFFAOYSA-L
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?