Fontos dokumentumok
1.09325
Supelco
Calcium acetate hydrate
[about 94% Ca(CH₃COO)₂] for soil testing
Szinonimák:
Calcium acetate hydrate
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3COO)2Ca · x H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
158.17 (anhydrous basis)
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352107
EC index szám:
200-540-9
NACRES:
NA.21
Minőségi szint
form
powder
öngyulladási hőmérséklet
680-730 °C
hatékonyság
4280 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7.2-7.8 (20 °C, 50 g/L in H2O)
oldhatóság
400 g/L
sűrűség
1.5 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
400 kg/m3
tárolási hőmérséklet
no temp limit
Analízis megjegyzés
Assay (complexometrically, Ca(CH₃COO)₂): 93.0 - 95.0 %
Identity (Ca): conforms
Identity (acetate): conforms
Appearance: white to almost white fine powder
Appearance of solution (100 g/l, water): clear and colorless
pH (50 g/l; water): 7.2 - 7.8
Total nitrogen (N): ≤ 0.002 %
Chloride (Cl): ≤ 100 ppm
Sulphate (SO₄): ≤ 1000 ppm
Heavy metals (as Pb): ≤ 10 ppm
Fe (Iron): ≤ 10 ppm
K (Potassium): ≤ 0.02 %
Na (Sodium): ≤ 0.02 %
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Dokumentumtár megtekintése
Protocols
Turbidimetric determination subsequent to extraction with CAL buffer analogous LUFA.