Fontos dokumentumok
398276
Diisopropyl ether
contains either BHT or hydroquinone as stabilizer, ACS reagent, ≥99.0%
Szinonimák:
Isopropyl ether
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
gőzsűrűség
3.5 (vs air)
gőznyomás
120 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99.0%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
827 °F
tartalmaz
either BHT or hydroquinone as stabilizer
robbanási határérték
1-21 %, 100 °F
szennyeződések
≤0.0007 meq/g Titr. acid
≤0.05% Peroxide (as C6H14O2)
párolgási maradék
≤0.01%
szín
APHA: ≤25
törésmutató
n20/D 1.367 (lit.)
bp
68-69 °C (lit.)
mp
−85 °C (lit.)
sűrűség
0.725 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)OC(C)C
InChI
1S/C6H14O/c1-5(2)7-6(3)4/h5-6H,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZAFNJMIOTHYJRJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Resolution of secondary alcohols.
- Enantioselective acylation of 1-phenethylamine.
- Synthesis of aliphatic and aromatic cyanohydrins.
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
-20.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-29 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Protocols
A guide to create solvent systems used for the thin-layer chromatography assay of Novabiochem products.