Merck
1.06336
Supelco
Sodium dichromate dihydrate
for analysis EMSURE® ACS
Szinonimák:
Sodium dichromate dihydrate, Sodium bichromate, Sodium pyrochromate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
Cr2Na2O7 · 2H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
298.00
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
EC index szám:
234-190-3
NACRES:
NA.21
Teszt:
99.5-100.5% (iodometric)
grade:
ACS reagent
Forma:
solid
grade
ACS reagent
Minőségi szint
termékcsalád
EMSURE®
Teszt
99.5-100.5% (iodometric)
Forma
solid
hatékonyság
50 mg/kg LD50, oral (Rat)
1000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
szennyeződések
≤0.005% Insoluble matter
pH
3.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
400 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
356.7 °C (anhydrous substance)
sűrűség
2.35 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
1200 kg/m3
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
kation nyomok
Al: ≤0.002%
Ca: ≤0.002%
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.002%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.005%
Pb: ≤0.002%
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[Cr](=O)(=O)([O-])[O-].[Cr](=O)(=O)=O.[Na+].[Na+].O.O
InChI
1S/2Cr.2Na.2H2O.7O/h;;;;2*1H2;;;;;;;/q;;2*+1;;;;;;;;2*-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JYDRNIYTFCBIFC-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Analízis megjegyzés
Assay (iodometric): 99.5 - 100.5 %
Identity: passes test
Insoluble matter: ≤ 0.005 %
Chloride (Cl): ≤ 0.002 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.01 %
Al (Aluminium): ≤ 0.002 %
Ca (Calcium): ≤ 0.002 %
Cu (Copper): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.002 %
K (Potassium): ≤ 0.01 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.005 %
Pb (Lead): ≤ 0.002 %
Jogi információk
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)