Merck
221228
Sigma-Aldrich
Ammonium hydroxide solution
Ammonium hydroxide solution
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
ACS reagent, 28.0-30.0% NH3 basis
Szinonimák:
Ammonia aqueous, Ammonia water
About This Item
Lineáris képlet:
NH4OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
35.05
Beilstein:
3587154
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
eCl@ss:
38060103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
Az árazás és az elérhetőség jelenleg nem elérhető
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
1204 °F
robbanási határérték
27 %
koncentráció
28.0-30.0% NH3
szennyeződések
MnO4- reducers, passes test
≤0.002% CO2
izzítási maradék
≤0.002%
pH
11.7 (20 °C)
sűrűség
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.5 ppm
nitrate (NO3-): ≤2 ppm
phosphate (PO43-): ≤2 ppm
sulfate (SO42-): ≤2 ppm
kation nyomok
Fe: ≤0.2 ppm
heavy metals: ≤0.5 ppm (by ICP)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[NH4+].[OH-]
InChI
1S/H3N.H2O/h1H3;1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Ammonium hydroxide is a weak base mainly used as a source to prepare other ammonium compounds like urea, ammonium carbonate and ammonium sulfate etc.[1]
Alkalmazás
Ammonium hydroxide solution may be used:
  • As a medium to prepare magnetite (Fe3O4) nanoparticles via a modified controlled chemical coprecipitation method.[2]
  • As a solvent and reagent to prepare 4-aryl and 4-alkyl-2,6-dimethyl-1,4-dihydro-3,5-pyridinedicarboxylates via Hantzsch synthesis in a microwave cavity synthesizer.[3]
Egyéb megjegyzések
ACS specifications same for product 320145
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Christie Ying Kei Lung et al.
Dental materials journal, 32(1), 165-172 (2013-02-02)
The effect of silica-coating by sol-gel process on the bond strength of resin composite to zirconia was evaluated and compared against the sandblasting method. Four groups of zirconia samples were silica-coated by sol-gel process under varied reagent ratios of ethanol
Ramakrishna A
Goyal?s IIT foundation course chemistry: For Class-9, 160-160 (2014)
Synthesis and characterization of biocompatible Fe3O4 nanoparticles.
Sun J, et al.
Journal of Biomedical Materials Research Part A, 80(2), 333-341 (2007)
An efficient and fast procedure for the Hantzsch dihydropyridine synthesis under microwave conditions.
Oehberg L and Westman J
Synlett, 2001(08), 1296-1298 (2001)
Isolation and characterization of mesenchymal stem cells.
Odabas SA, et al.
Bone Marrow and Stem Cell Transplantation., 47-63 (2014)
Cikkek
Simultaneous determination of 27 PFAS chemical compounds after enriching the water samples with SPE using a Supelclean® ENVI-WAX weak anion exchange tube.
A savak és bázisok táblázata a savak és bázisok erősségét sorolja fel (a legerősebbtől a leggyengébbig). Egyszerűen használható laboratóriumi referenciatáblázat tudósok, kutatók és laboránsok számára.
Acid and base chart lists the strength of acids and bases (strongest to weakest) in order. Simple to use laboratory reference chart for scientists, researchers and lab technicians.
LC-MS/MS-based determination of 19 sulfonamides, 13 quinolones, and 3 tetracycline drug residues in pork meat samples using Supel™ Swift HLB for extraction.
Protocols
In the present study we demonstrate compliance of silica gel 60 F254 HPTLC plates with USP requirements, and how HPTLC plates are suitable for the Sildenafil citrate-Limit of Imidazole test.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review