Fontos dokumentumok
207969
Potassium iodide
ReagentPlus®, 99%
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
1 mmHg ( 745 °C)
Minőségi szint
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
99%
Forma
powder or crystals
pH
~6.9 (20 °C, 50 g/L)
mp
681 °C (lit.)
oldhatóság
water: soluble(lit.)
SMILES string
[K+].[I-]
InChI
1S/HI.K/h1H;/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
STOT RE 1 Oral
Célzott szervek
Thyroid
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)