Fontos dokumentumok
I3380
Iodine
ReagentPlus®, ≥99.8% (titration)
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
9 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
0.31 mmHg ( 25 °C)
1 mmHg ( 38.7 °C)
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
≥99.8% (titration)
ellenállás
1.3E15 μΩ-cm
bp
184 °C (lit.)
mp
113 °C (lit.)
SMILES string
II
InChI
1S/I2/c1-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- Iodine-Promoted Reductive Sulfenylation Using Ketones as Hydride Donors: Describes a novel iodine-mediated synthesis method, expanding the toolkit for chemical synthesis with potential applications in pharmaceutical research (Duan Y et al., 2024).
- Phenyliodine bis(trifluoroacetate) as a sustainable reagent: Discusses the use of iodine compounds in sustainable chemistry, emphasizing their importance in organic synthesis and potential for greener chemical processes (Kumar S et al., 2024).
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system, Thyroid
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2