Merck
792640
Sigma-Aldrich
Potassium silicate, anhydrous
Szinonimák:
Potassium polysilicate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
K2O3Si
CAS-szám:
Molekulatömeg:
154.28
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
grade
anhydrous
Minőségi szint
Forma
powder
mp
>300 °C
SMILES string
O=[Si](O[K])O[K]
InChI
1S/2K.O3Si/c;;1-4(2)3/q2*+1;-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NNHHDJVEYQHLHG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Mostafa M Rady et al.
Plant physiology and biochemistry : PPB, 139, 558-568 (2019-04-28)
The interplaying defensive roles of silicon (Si) and proline (Pro) in improving growth and yield attributes, physio-biochemical attributes, and antioxidant defense systems in common bean plant grown under saline (NaCl) and/or cadmium (Cd2+) stress were assessed. Seed were sown in