Fontos dokumentumok
HX0296
Supelco
Hexane, mixture of isomers
≥98.5% (hexane isomers + methylcyclopentane), suitable for LC/MS, gas chromatography (GC) and HPLC, OmniSolv®
Szinonimák:
Hexanes, FM approval
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H14
CAS-szám:
Molekulatömeg:
86.18
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12191502
EC index szám:
203-777-6
Teszt:
≥98.5% (hexane isomers + methylcyclopentane)
≥99.8% (total aliphatic hydrocarbons less than C8)
technika/technikák:
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp:
69 °C/1013 hPa
gőznyomás:
160 hPa ( 20 °C)
Terméknév
Hexanes, 98.5%, OmniSolv®
gőznyomás
160 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
termékcsalád
OmniSolv®
Teszt
≥98.5% (hexane isomers + methylcyclopentane)
≥99.8% (total aliphatic hydrocarbons less than C8)
Forma
liquid
technika/technikák
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
szennyeződések
≤0.01% Water (H2O)
≤3 μg/L Capillary FID responsive substances (as decane)
≤5 ng/L Capillary ECD responsive substances (as PCNB)
párolgási maradék
≤1 ppm
szín
APHA: ≤10
bp
69 °C/1013 hPa
mp
-94.3 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point -22 °C
oldhatóság
0.0095 g/L
sűrűség
0.66 g/cm3 at 20 °C
UV cutoff
≤195 nm
UV-elnyelés
λ: 195 nm Amax: ≤1.00
λ: 200 nm Amax: ≤0.50
λ: 210 nm Amax: ≤0.20
λ: 220 nm Amax: ≤0.05
λ: 230 nm Amax: ≤0.05
λ: 250 nm Amax: ≤0.01
λ: 280 nm Amax: ≤0.005
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
C(CCC)CC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
HX0296P-1 is packaged in poly coated glass bottles
OmniSolv®
Elkészítési megjegyzés
Product filtered through a 0.2 μm filter
Analízis megjegyzés
Assay (n-hexane)%Assay (total aliphatic hydrocarbons less than C8)99.8% minAssay (total hexane isomers + methylcyclopentane)98.5% minBoiling range66.1-69.4°CCapillary ECD responsive substances (as PCNB)5ng/L maxCapillary FID responsive substances (as decane)3µg/L maxColor (APHA)10 maxEvaporation residue1ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFluorescence (as quinine base)250ppt maxFormClear liquidIdentity (IR-spectrum)ConformsRefractive index (at 20°C)UV Abs. at 195 nm1.00AU maxUV Abs. at 200 nm0.50AU maxUV Abs. at 210 nm0.20AU maxUV Abs. at 220 nm0.05AU maxUV Abs. at 230 nm0.05AU maxUV Abs. at 250 nm0.01AU maxUV Abs. at 280 nm0.005AU maxUV Cut-off195nm maxWater (H2O)0.01% max
Jogi információk
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-7.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-22 °C - closed cup