Fontos dokumentumok
178918
Hexane, mixture of isomers
≥98.5%, ACS reagent
Szinonimák:
Hexanes, Isohexane
About This Item
Javasolt termékek
product name
Hexane, mixture of isomers, ACS reagent, ≥98.5%
grade
ACS reagent
Minőségi szint
gőzsűrűség
3 (vs air)
leírás
Mixture of hexane isomers plus methylcyclopentane
Teszt
≥98.5%
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
437 °F
robbanási határérték
7.5 %
szennyeződések
thiophene, passes test
≤0.0003 meq/g water-soluble titr. acid
≤0.005% S compounds
párolgási maradék
≤0.0010%
szín
APHA: ≤10
törésmutató
n20/D 1.379 (lit.)
bp
68-70 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
sűrűség
0.672 g/mL at 25 °C (lit.)
InChI
1S/C6H14/c1-4-5-6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-9.4 °F
Lobbanási pont (C)
-23 °C