Merck
650544
Sigma-Aldrich
Hexane, mixture of isomers
≥98.5%, HPLC Plus, for residue analysis, suitable for gas chromatography (GC) and HPLC
Szinonimák:
Hexanes, Isohexane
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H14
CAS-szám:
Molekulatömeg:
86.18
Beilstein:
1730733
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12190000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.06
product name
Hexane, mixture of isomers, HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, ≥98.5%
grade
HPLC Plus
for residue analysis
Minőségi szint
gőzsűrűség
3 (vs air)
Teszt
≥98.5%
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
437 °F
robbanási határérték
7.5 %
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
szennyeződések
≤0.01% water
≤1.0 ppb Fluorescence (quinine) at 365 nm
párolgási maradék
≤0.0001%
halogénezett maradékok
≤10 ng/L
törésmutató
n20/D 1.379 (lit.)
bp
68-70 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
sűrűség
0.672 g/mL at 25 °C (lit.)
UV-elnyelés
λ: 195 nm Amax: ≤1.00
λ: 225 nm Amax: ≤0.05
λ: 250 nm Amax: ≤0.01
λ: 275-300 nm Amax: ≤0.005
InChI
1S/C6H14/c1-4-5-6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Suitable for HPLC, spectrophotometry, environmental testing
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-9.4 °F
Lobbanási pont (C)
-23 °C