156R-9
CD56 (MRQ-42) Rabbit Monoclonal Antibody
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
100
500
konjugátum
unconjugated
antitest forma
culture supernatant
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
MRQ-42, monoclonal
leírás
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
form
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
human
kiszerelés
vial of 0.1 mL concentrate (156R-94)
vial of 0.5 mL concentrate (156R-95)
bottle of 1.0 mL predilute (156R-97)
vial of 1.0 mL concentrate (156R-96)
bottle of 7.0 mL predilute (156R-98)
gyártó/kereskedő neve
Cell Marque™
technika/technikák
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500
izotípus
IgG1
szabályozó
neuroblastoma
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
vizualizáció
membranous
Géninformáció
human ... NCAM1(4684)
Általános leírás
Minőség
IVD | IVD | IVD | RUO |