Fontos dokumentumok
1268604
USP
Etidronic acid monohydrate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
(1-Hydroxyethylidene)bisphosphonic acid monohydrate, 1-Hydroxyethylidenediphosphonic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
etidronic acid
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O.CC(O)(P(O)(O)=O)P(O)(O)=O
InChI
1S/C2H8O7P2.H2O/c1-2(3,10(4,5)6)11(7,8)9;/h3H,1H3,(H2,4,5,6)(H2,7,8,9);1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KKNZXUHBWLPUFN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
- Etidronate Disodium
- Etidronate Disodium Tablets
Analízis megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2