Fontos dokumentumok
466212
1,1,2-Trichloroethane
contains ≤3% 2-propanol as stabilizer, 97%
Szinonimák:
β-Trichloroethane, Vinyltrichloride
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
97%
tartalmaz
≤3% 2-propanol as stabilizer
törésmutató
n20/D 1.471 (lit.)
bp
110-115 °C (lit.)
sűrűség
1.435 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
chloro
SMILES string
ClCC(Cl)Cl
InChI
1S/C2H3Cl3/c3-1-2(4)5/h2H,1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UBOXGVDOUJQMTN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Advanced Material Development: Research into the synthesis of UiO-66 3D photonic crystals highlights the use of 1,1,2-Trichloroethane in the creation of new materials for efficient vapor detection, supporting advancements in sensor technology (Wang et al., 2022).
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?