Fontos dokumentumok
270652
Carbon tetrachloride
suitable for HPLC, ≥99.9%
Szinonimák:
Tetrachloromethane
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
5.32 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
143 mmHg ( 30 °C)
91 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99.9%
Forma
liquid
tisztítva
glass distillation
elérhetőség
not available in EU
technika/technikák
HPLC: suitable
szennyeződések
≤0.01% water
párolgási maradék
<0.0004%
törésmutató
n20/D 1.460 (lit.)
bp
76-77 °C (lit.)
mp
−23 °C (lit.)
sűrűség
1.594 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV-elnyelés
λ: 265 nm Amax: 1.0
λ: 270 nm Amax: 0.30
λ: 280 nm Amax: 0.07
λ: 290 nm Amax: 0.02
λ: 300-400 nm Amax: 0.01
alkalmazás(ok)
food and beverages
SMILES string
ClC(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CCl4/c2-1(3,4)5
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VZGDMQKNWNREIO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Please view www.aldrich.com/epaods regarding the EPA?s request for application information of Ozone Depleting Substances.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Ozone 1 - Skin Sens. 1B - STOT RE 1 Inhalation
Célzott szervek
Liver,Kidney
Tárolási osztály kódja
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?