Fontos dokumentumok
266426
Iodine
ReagentPlus®, 99.7% trace metals basis, beads, 1-3 mm
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
9 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
0.31 mmHg ( 25 °C)
1 mmHg ( 38.7 °C)
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
99.7% trace metals basis
Forma
beads
ellenállás
1.3E15 μΩ-cm
részecskeméret
1-3 mm
bp
184 °C (lit.)
mp
113 °C (lit.)
SMILES string
II
InChI
1S/I2/c1-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- High-confidence placement of low-occupancy fragments into electron density using the anomalous signal of sulfur and halogen atoms.: This study demonstrates the utilization of iodine′s anomalous scattering properties to enhance the accuracy of electron density maps in crystallography, providing crucial insights for chemists involved in molecular structure determination (Ma et al., 2024).
- Aqueous Zinc-Iodine Pouch Cells with Long Cycling Life and Low Self-Discharge.: Research on zinc-iodine battery technology emphasizes iodine′s role in achieving low self-discharge rates and long life cycles, significant for developing more efficient energy storage systems (Wu et al., 2024).
- Low-iodine-dose computed tomography coupled with an artificial intelligence-based contrast-boosting technique in children.: This innovative approach reduces iodine dosage in pediatric CT scans while maintaining image quality, crucial for minimizing radiation exposure and contrast-related risks (Shin et al., 2024).
- Aqueous Electrolyte with Weak Hydrogen Bonds for Four-Electron Zinc-Iodine Battery Operates in a Wide Temperature Range.: Explores the electrochemical applications of iodine in battery technology, particularly in enhancing the performance of zinc-iodine batteries across diverse temperatures (Liu et al., 2024).
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system, Thyroid
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?