Fontos dokumentumok
256412
1,2,4-Trichlorobenzene
suitable for HPLC, ≥99%
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
>6 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
1 mmHg ( 40 °C)
Teszt
≥99%
Forma
solid or liquid
öngyulladási hőmérséklet
1060 °F
robbanási határérték
6.6 %, 150 °F
technika/technikák
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
szennyeződések
<0.020% water
törésmutató
n20/D 1.571 (lit.)
bp
214 °C (lit.)
mp
16 °C (lit.)
oldhatóság
water: insoluble
sűrűség
1.454 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV-elnyelés
λ: 308 nm Amax: 1.00
λ: 310 nm Amax: 0.50
λ: 350 nm Amax: 0.05
λ: 375-400 nm Amax: 0.01
alkalmazás(ok)
food and beverages
SMILES string
Clc1ccc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C6H3Cl3/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PBKONEOXTCPAFI-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- Application of electrospun polyacrylonitrile/Zn-MOF-74@GO nanocomposite as the sorbent for online micro solid-phase extraction of chlorobenzenes in water, soil, and food samples prior to liquid chromatography analysis: This article explores the use of an electrospun polyacrylonitrile/Zn-MOF-74@GO nanocomposite for the extraction of chlorobenzenes, including 1,2,4-Trichlorobenzene, from various samples. The method shows high efficiency and selectivity, making it suitable for environmental and food safety applications (Amini et al., 2021).
- Facile synthesis and immobilization of functionalized covalent organic framework-1 for electrochromatographic separation: This research involves the synthesis and application of a functionalized covalent organic framework for the electrochromatographic separation of various compounds, including chlorobenzenes like 1,2,4-Trichlorobenzene. The method shows potential for analytical and separation sciences (Bao et al., 2021).
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113.0 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?