Fontos dokumentumok
8.21152
Sigma-Aldrich
1,2,4-Trichlorobenzene
for synthesis
Szinonimák:
1,2,4-Trichlorobenzene
About This Item
Lineáris képlet:
C6H3-1,2,4-(Cl)3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
181.45
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
EC index szám:
204-428-0
NACRES:
NA.22
Teszt:
≥98% (GC)
bp:
213.5 °C/1013 hPa
gőznyomás:
1.3 hPa ( 20 °C)
gőznyomás
1.3 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
571 °C
hatékonyság
550 mg/kg LD50, oral (Rat)
6139 mg/kg LD50, skin (Rat)
robbanási határérték
2.5-6.6 % (v/v)
bp
213.5 °C/1013 hPa
mp
17 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 99 °C
sűrűség
1.45 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
Clc1c(ccc(c1)Cl)Cl
InChI
1S/C6H3Cl3/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PBKONEOXTCPAFI-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Toxicity of xenobiotics during sulfate, iron, and nitrate reduction in primary sewage sludge suspensions.: This study discusses the toxicological impacts of various xenobiotics, including 1,2,4-trichlorobenzene, in the context of environmental chemistry, highlighting the reduction processes in sewage sludge. This is relevant for those investigating the environmental fate and transport of chemical pollutants (Elsgaard et al., 2010).
  • Multigeneration study of 1,2,4-trichlorobenzene in rats.: This research examines the effects of 1,2,4-trichlorobenzene over multiple generations in rats, offering insights into the compound′s long-term biological impact, crucial for environmental health perspectives and risk assessment studies (Robinson et al., 1981).
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.453 - 1.456
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113.0 °C - closed cup
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)