Fontos dokumentumok
249882
Aluminum chloride solution
1.0 M in nitrobenzene
About This Item
Javasolt termékek
form
liquid
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: aluminum
koncentráció
0.95-1.10 M (EDTA titration)
1.0 M in nitrobenzene
sűrűség
1.249 g/mL at 25 °C
SMILES string
Cl[Al](Cl)Cl
InChI
1S/Al.3ClH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VSCWAEJMTAWNJL-UHFFFAOYSA-K
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Inhalation
Célzott szervek
Blood
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
190.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
88 °C - closed cup