Fontos dokumentumok
206911
Aluminum chloride
reagent grade, 98%
About This Item
Javasolt termékek
grade
reagent grade
Minőségi szint
gőznyomás
1 mmHg ( 100 °C)
Teszt
98%
form
powder or chunks
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: aluminum
pH
2.4 (20 °C, 100 g/L)
mp
190 °C (lit.)
SMILES string
Cl[Al](Cl)Cl
InChI
1S/Al.3ClH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VSCWAEJMTAWNJL-UHFFFAOYSA-K
Általános leírás
Alkalmazás
- 3′-methyl-5′,6′,7′,7a′-tetrahydro-4′H-spiro(cyclohexane-1,1′-isobenzofuran)
- trans-methyl 2-(cyclohex-1-enyl)cyclohexyl ketone
- 1,1,3-trimethyl-1,4,5,6,7,7a-hexahydroisobenzofuran
- 1-((2R*,4aS*,8aR*)-2-methyldecahydronaphthalen-4ayl)ethanone
It may be used to catalyze:
- Degradation of polystyrene to benzene.
- Carbonization of polycyclic aromatic hydrocarbons.
- Colorimetric microassay of hydroperoxides.
Tulajdonságok és előnyök
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1