Fontos dokumentumok
34856
Dichloromethane
suitable for HPLC, ≥99.8%, contains amylene as stabilizer
Szinonimák:
methylene chloride, Methylene chloride
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
2.9 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
Teszt
≥99.8%
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
1223 °F
tartalmaz
amylene as stabilizer
robbanási határérték
22 %
technika/technikák
HPLC: suitable
szennyeződések
free chlorine, in accordance
≤0.001% free acid (as HCl)
≤0.001% non-volatile matter
≤0.02% water (Karl Fischer)
szín
APHA: ≤10
áteresztőképesség
235 nm, ≥20%
240 nm, ≥50%
245 nm, ≥80%
260 nm, ≥98%
törésmutató
n20/D 1.424 (lit.)
bp
39.8-40 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
sűrűség
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
absorption
in accordance
alkalmazás(ok)
food and beverages
SMILES string
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Kiszerelés
Elkészítési megjegyzés
Egyéb megjegyzések
- The article number 34856-4X2.5L will be discontinued. Please order the single bottle 34856-2.5L which is physically identical with the same exact specifications.
- The article number 34855-6X1L will be discontinued. Please order the single bottle 34856-1L which is physically identical with the same exact specifications.
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash