Fontos dokumentumok
228648
Magnesium acetate tetrahydrate
ACS reagent, ≥98%
Szinonimák:
Acetic acid magnesium salt
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Teszt
≥98%
98.0-102.0% (ACS specification)
Forma
solid
szennyeződések
≤0.001% N compounds
≤0.005% insolubles
mp
72-75 °C (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
kation nyomok
Ba: ≤0.001%
Ca: ≤0.01%
Fe: ≤5 ppm
K: ≤0.005%
Mn: ≤0.001%
Na: ≤0.005%
Sr: ≤0.005%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP)
SMILES string
O.O.O.O.CC(=O)O[Mg]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Mg.4H2O/c2*1-2(3)4;;;;;/h2*1H3,(H,3,4);;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XKPKPGCRSHFTKM-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
- A base to synthesize diarylbenzofuran carboxylic acids by reacting m-hydroxybenzoic acids and alkynes via Ru-catalyzed C-H alkenylation.
- A magnesium source to synthesize porous magnesium carboxylate frameworks.
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)