Fontos dokumentumok
202185
Cobalt(II) chloride hexahydrate
reagent grade
Szinonimák:
Cobaltous chloride hexahydrate
About This Item
Javasolt termékek
grade
reagent grade
Minőségi szint
gőznyomás
40 mmHg ( 0 °C)
Forma
crystals or chunks
koncentráció
24.0-25.5% (EDTA titration)
SMILES string
O.O.O.O.O.O.Cl[Co]Cl
InChI
1S/2ClH.Co.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
- For the in-situ synthesis of nickel(0) and cobalt(0) nanoclusters stabilized by poly(4-styrene sulfonic acid-co-maleic acid).
- Preparation of polyvinylidene fluoride (PVDF)-cobalt (II) chloride hexahydrate nanofiber composites, via electrospinning method.
- As catalyst for the synthesis of 2-arylbenzimidazole.
- Acetylation of alcohols with carboxylic acids to form the corresponding acylated products.
- Tosylation of aliphatic and aromatic alcohols with tosylic acid.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?