Fontos dokumentumok
208752
Hexane
≥95%, Laboratory Reagent, suitable for EPA 1613
Szinonimák:
n-Hexane
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Hexane, Laboratory Reagent, ≥95%
grade
Laboratory Reagent
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for EPA 1613
gőzsűrűség
~3 (vs air)
gőznyomás
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥95%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
453 °F
robbanási határérték
7.7 %
szennyeződések
≤0.005% aromatics (as benzene)
≤0.015% (water)
párolgási maradék
≤0.0015%
törésmutató
n20/D 1.375 (lit.)
pH
7
bp
69 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
sűrűség
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
CCCCCC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- As a solvent for the extraction of oil, wax, and fat.
- As a non-polar solvent in chromatographic applications for product separation and purification.
It is also used in the preparation of organolithium reagents because it cannot be easily deprotonated.
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-7.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-22 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Related Content
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.