Merck
32293-M
Sigma-Aldrich
Hexane
≥99% (GC), ACS reagent, reag. Ph. Eur.
Szinonimák:
n-Hexane
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)4CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
86.18
Beilstein:
1730733
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
Teszt:
≥99% (GC)
alkalmazás(ok):
peptide synthesis
bp:
69 °C (lit.)
gőznyomás:
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
Terméknév
Hexane, puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥99% (GC)
grade
ACS reagent
puriss. p.a.
Ügynökség
reag. Ph. Eur.
gőzsűrűség
~3 (vs air)
gőznyomás
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
453 °F
robbanási határérték
7.7 %
szennyeződések
≤0.0001% thiophene
≤0.001% non-volatile matter
≤0.002% free acid (as CH3COOH)
≤0.005% S-compounds (as S)
≤0.01% aromatic substances (as C6H6)
≤0.01% water (Karl Fischer)
törésmutató
n20/D 1.3745-1.3755
n20/D 1.375 (lit.)
pH
7
bp
69 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
sűrűség
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
kation nyomok
Al: ≤0.5 mg/kg
B: ≤0.02 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sn: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
alkalmasság
passes test for reaction against H2SO4
SMILES string
CCCCCC
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Hexane is an alkane hydrocarbon having 5 structural isomeric forms. It is a colorless, combustible liquid. It is one of the essential components of petroleum ether. It can be obtained from petroleum by distillation. It can also be produced by electrolysis of potassium butyrate. It is widely employed organic solvent for the dissolution of fats and oils.
Alkalmazás
Hexane has been used in the preparation of graft-copolymer chains of poly-(dimethylsiloxane)-g-poly(methyl methacrylate). It has been employed for the GC/MS characterization of essential oils extracted from various origins.
Analízis megjegyzés
boiling range 67-69°C min. 95%; density (D 20/20) 0.659-0.663
Egyéb megjegyzések
Pertains only in Germany: unversteuert
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-14.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-26.00 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Ali Mohraz et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 21(12), 5298-5306 (2005-06-01)
The development of model materials and image processing methods to directly visualize and quantify colloidal rod assembly by means of confocal laser scanning microscopy (CLSM) is reported. Monodisperse fluorescent colloidal rods are prepared by the uniaxial extensional deformation of sterically