Merck
1.02533
Supelco
Cobalt(II) chloride hexahydrate
extra pure
Szinonimák:
Cobalt dichloride, Cobaltous chloride hexahydrate
About This Item
Lineáris képlet:
CoCl2 · 6H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
237.93
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
NACRES:
NA.21
gőznyomás
40 mmHg ( 0 °C)
Minőségi szint
pH
4.9 (25 °C, 50 g/L in H2O)
mp
56 °C
SMILES string
O.O.O.O.O.O.Cl[Co]Cl
InChI
1S/2ClH.Co.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)