Fontos dokumentumok
8.02540
Sigma-Aldrich
Cobalt(II) chloride anhydrous
for synthesis
Szinonimák:
Cobalt(II) chloride anhydrous, Cobalt dichloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
Cl2Co
CAS-szám:
Molekulatömeg:
129.84
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
EC index szám:
231-589-4
NACRES:
NA.22
grade
anhydrous
Minőségi szint
Forma
powder
hatékonyság
418 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
735 °C
oldhatóság
soluble 585.9 g/L
sűrűség
3.36 g/cm3 at 25 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[Co+2].[Cl-].[Cl-]
InChI
1S/2ClH.Co/h2*1H;/q;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GVPFVAHMJGGAJG-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
Cobalt(II) chloride anhydrous (CoCl2) can be used as a catalyst in organic synthesis for the transformation of the various functional groups. For example, synthesis of esters via cleavage of ethers by acyl chlorides; acylation of alcohols and amines by anhydrides; and regioselective cleavage of oxiranes. It is also used to synthesize mixed acetals by the addition reaction between alcohols and vinyl ethers.
CoCl2 can be used as a catalyst:
  • For the dealkylation of tertiary amines.
  • In the synthesis of thioketones and thioaldehydes via thionation of carbonyl compounds in the presence of bis(trimethylsilyl) sulfide.
  • In the oxidation of aromatic and aliphatic aldehydes to carboxylic acids in the presence of molecular oxygen and acetic anhydride.
  • In the stereoselective opening of epoxides with N-substituted anilines.
CoCl2 can also be used as:
  • A precursor to synthesize magnetic cobalt nanorods via decomposition of the cobalt coordination complex.
  • A catalyst to prepare acid anhydrides by the reaction of acid chlorides with carboxylic acids.
  • A reagent in the carbon-carbon bond-forming reactions involving active methylene compounds.
Analízis megjegyzés
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Water (K. F.): ≤ 2.0 %
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Dokumentumtár megtekintése
Cobalt (II) chloride catalyzed syntheses of acid anhydrides from acid chlorides
Srivastava RR and Kabalka GW
Tetrahedron Letters, 33(5) (1992)
Synthesis and magnetic properties of Co nanorod superlattices
Wetz F, et al.
Materials Science and Engineering, C, 27(5-8) (2007)
Cobalt (II) Chloride
Periasamy M, et al.
eEROS (Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis) (2001)