Fontos dokumentumok
T7209
1,1,1,2-Tetrachloroethane
ReagentPlus®, 99%
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
12.0 mmHg
Minőségi szint
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
99%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.481 (lit.)
bp
138 °C (lit.)
mp
-70.2 °C
sűrűség
1.598 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
ClCC(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2H2Cl4/c3-1-2(4,5)6/h1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QVLAWKAXOMEXPM-UHFFFAOYSA-N
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2